Cloruro de dimetildioctadecilamonio mixture ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Peligro
|
TCIAD1630-500GEA
52
EUR
TCIAD1630-500G
TCIAD1630-25G
Cloruro de dimetildioctadecilamonio mixture ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de dimetildioctadecilamonio
Formula:
C₃₈H₈₀ClN |
Número MDL:
MFCD00055540 Núm. CAS: 107-64-2 EINECS: 263-090-2 UN: 3077 ADR: 9,III |
![]() |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to lump |
Purity (HPLC) (CAD) | min. 93.0 % (C16 and C18 mixture) |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |