Ácido glutárico ∼50% ∼4.3 mol/L in water
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAG0245-500GEA 77 EUR
TCIAG0245-500G
Ácido glutárico ∼50% ∼4.3 mol/L in water
Ácido glutárico
Formula: C₅H₈O₄
MW: 132,12 g/mol
Número MDL: MFCD00004410
Núm. CAS: 110-94-1
EINECS: 203-817-2
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/79/28969879.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 50.0% to 55.0 w/w%