(S)-(-)-Dimetilmalato ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Peligro
|
TCIAM1343-5GEA
18
EUR
TCIAM1343-5G
TCIAM1343-25G
(S)-(-)-Dimetilmalato ≥98.0% (por GC)
(S)-(-)-Dimetilmalato
Formula:
C₆H₁₀O₅ MW: 162,1406 g/mol |
Número MDL:
MFCD00066215 Núm. CAS: 617-55-0 EINECS: 432-310-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |