1,4-Benzodioxan-6-ilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAE0385-25MLEA 113 EUR
TCIAE0385-25ML
1,4-Benzodioxan-6-ilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,4-Benzodioxan-6-ilamina
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,17
Pto. Ebullición: 162°C
Número MDL: MFCD00006824
Núm. CAS: 22013-33-8
EINECS: 244-718-4
ADR: 6.1,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/08/28967908.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %