(2,2-Dietoxietil)dimetilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAD1703-25MLEA 73 EUR
TCIAD1703-25ML
(2,2-Dietoxietil)dimetilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
(2,2-Dietoxietil)dimetilamina
Formula: C₈H₁₉NO₂
MW: 161,25 g/mol
Pto. Ebullición: 60°C
Pto. de inflamación: 45°C
Número MDL: MFCD00009232
Núm. CAS: 3616-56-6
EINECS: 222-800-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/91/28978491.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %