Mercurio solución patrón, 100 mg/l Hg en ácido nítrico 5% patrón mono elementos para ICP-MS
Proveedor: CPAchem
ACSDM324.5NP.L1EA 107 EUR
ACSDM324.5NP.L1
Mercurio solución patrón, 100 mg/l Hg en ácido nítrico 5% patrón mono elementos para ICP-MS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de mercurio
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022