Dicloro(clorometil)metilsilano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAC1358-25GEA 69 EUR
TCIAC1358-25G
Dicloro(clorometil)metilsilano ≥97.0% (por GC)
Dicloro(clorometil)metilsilano
Formula: C₂H₅Cl₃Si
MW: 163,51 g/mol
Pto. Ebullición: 122°C
Pto. de inflamación: 35°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000874
Núm. CAS: 1558-33-4
EINECS: 216-319-5
UN: 3362
ADR: 6.1,II
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/00/28938600.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %