Hidroperóxido de terc-butilo 70% in water
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAB3153-100GEA 22 EUR
TCIAB3153-100G
Hidroperóxido de terc-butilo 70% in water
Hidroperóxido de terc-butilo
Formula: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Pto. Ebullición: 89°C
Pto. de fusión: -3°C
Pto. de inflamación: 43°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002130
Núm. CAS: 75-91-2
EINECS: 200-915-7
UN: 3109
ADR: 5.2,
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Iodometric titration) 65.0 to 71.0 w/w%