(±)-2-Chloropropionato de etilo
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11502800EA 95.4 EUR
EHERC11502800
(±)-2-Chloropropionato de etilo
(±)-2-Chloropropionato de etilo
Formula: C₅H₉ClO₂
MW: 136,58 g/mol
Número MDL: MFCD00000864
Núm. CAS: 535-13-7
EINECS: 208-610-0
UN: 2935
ADR: 3,III