Dióxido de silicio ≥99.995% (metals basis), blanco de pulverización, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Proveedor: Thermo Scientific
41099.KSEA 706 EUR
41099.KS
Dióxido de silicio ≥99.995% (metals basis), blanco de pulverización, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Dióxido de silicio
Formula: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Pto. Ebullición: 2230 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1719 °C
Densidad: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Índice Merck: 14,08493