Ácido (1α,3α,4α,5β)-1,3,4,5-tetrahidroxiciclohexanocarboxilico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAQ0009-5GEA 26 EUR
TCIAQ0009-5G TCIAQ0009-25G
Ácido (1α,3α,4α,5β)-1,3,4,5-tetrahidroxiciclohexanocarboxilico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido (1α,3α,4α,5β)-1,3,4,5-tetrahidroxiciclohexanocarboxilico
Formula: C₇H₁₂O₆
MW: 192,17 g/mol
Número MDL: MFCD00003864
Núm. CAS: 77-95-2
EINECS: 201-072-8
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/77/28993677.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -42.0 to -45.0 deg (C=10, H2O)