Ciclohexano ≥99.5% (por GC) para HPLC
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAC0818-500MLEA 69 EUR
TCIAC0818-500ML
Ciclohexano ≥99.5% (por GC) para HPLC
Ciclohexano
Formula: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Pto. Ebullición: 81°C
Pto. de fusión: 7 °C
Pto. de inflamación: -20°C
Número MDL: MFCD00003814
Núm. CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,02752
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/57/28937857.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
Absorbance (210nm) max. 0.800
Absorbance (220nm) max. 0.400
Absorbance (230nm) max. 0.200