3-Nitro-o-xileno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAD1076-25GEA 33 EUR
TCIAD1076-25G
3-Nitro-o-xileno ≥99.0% (por GC)
3-Nitro-o-xileno
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Pto. Ebullición: 132°C
Pto. de inflamación: 107°C
Número MDL: MFCD00007162
Núm. CAS: 83-41-0
EINECS: 201-474-3
UN: 1665
ADR: 6.1,II
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/63/08/28976308.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %