Ácido (3-(metiltio)fenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAM1793-5GEA 63 EUR
TCIAM1793-5G
Ácido (3-(metiltio)fenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (3-(metiltio)fenil)metabórico
Formula: C₇H₉BO₂S
MW: 168,02 g/mol
Número MDL: MFCD01319105
Núm. CAS: 128312-11-8
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/71/28976171.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal