Ácido 4-pentilbenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAA0741-250GEA 345 EUR
TCIAA0741-250G TCIAA0741-25G TCIAA0741-5G
Ácido 4-pentilbenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 4-pentilbenzoico
Formula: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,26 g/mol
Pto. de fusión: 85…88 °C
Número MDL: MFCD00002572
Núm. CAS: 26311-45-5
EINECS: 247-607-9
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/30/28928430.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 91.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity