1,4,8,11-Tetraazaciclopentadecano ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAT1691-1GEA 242 EUR
TCIAT1691-1G TCIAT1691-5G
1,4,8,11-Tetraazaciclopentadecano ≥97.0% (by titrimetric analysis)
1,4,8,11-Tetraazaciclopentadecano
Formula: C₁₁H₂₆N₄
MW: 214,35 g/mol
Número MDL: MFCD00010049
Núm. CAS: 15439-16-4
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/56/77/28995677.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C