1,2-Dibromo-1-feniletano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,2-Dibromo(fenil)etano
TCIAD1914-25GEA
59
EUR
TCIAD1914-25G
1,2-Dibromo-1-feniletano ≥98.0% (por GC)
1,2-Dibromo-1-feniletano
Formula:
C₆H₅CHBrCH₂Br MW: 263,96 g/mol Pto. Ebullición: 89°C Pto. de fusión: 75…76 °C |
Número MDL:
MFCD00000138 Núm. CAS: 93-52-7 EINECS: 202-253-4 UN: 1759 ADR: 8,III |
![]() |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 72.0 to 75.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |