o-Dianisidina diclorhidrato ≥98.0% (by HPLC) for biochemical research
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
Sinónimos:
Dicloruro de 3,3'-dimetoxibifenil-4,4'-ilendiamonio
, 3,3'-Dimetoxibencidina diclorhidrato
TCIAD3893-1GEA
17
EUR
TCIAD3893-1G
TCIAD3893-5G
o-Dianisidina diclorhidrato ≥98.0% (by HPLC) for biochemical research
o-Dianisidina diclorhidrato
Formula:
C₁₄H₁₈Cl₂N₂O₂ MW: 317,21 g/mol Pto. de fusión: 269°C |
Número MDL:
MFCD00012488 Núm. CAS: 20325-40-0 EINECS: 243-737-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Red powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 95.0 % |
Peroxidase detection test | to pass test |