4,4'-Bis(dimetilamino)tiobenzofenona ≥97.0% (by titrimetric analysis) para espectrofotometría
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
Sinónimos: 4,4'-Di(dimetilamino)tiobenzofenona4,4-Tetrametil diaminotiobenzofenona
TCIAA5201-1GEA 37 EUR
TCIAA5201-1G
4,4'-Bis(dimetilamino)tiobenzofenona ≥97.0% (by titrimetric analysis) para espectrofotometría
4,4'-Bis(dimetilamino)tiobenzofenona
Sensitive spectrophotometric reagent for Au, Ag, Hg and Pd, use for the determination of residual chlorine.
Formula: C₁₇H₂₀N₂S
MW: 284,43 g/mol
Número MDL: MFCD00040477
Núm. CAS: 1226-46-6
EINECS: 214-962-6
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/88/28932088.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to Dark red to Dark purple powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %