1-Cloro-2-iodobenceno ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
Estabilización: Stabilised with copper chip
TCIAC0189-25GEA 47 EUR
TCIAC0189-25G
1-Cloro-2-iodobenceno ≥98.0% (por GC) estabilizado
1-Cloro-2-iodobenceno
Formula: C₆H₄ClI
MW: 238,45 g/mol
Pto. Ebullición: 232°C
Pto. de fusión: 1 °C
Pto. de inflamación: 112°C
Número MDL: MFCD00001033
Núm. CAS: 615-41-8
EINECS: 210-423-4
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/51/28937251.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %