Ácido 4-heptiloxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAH0248-25GEA 55 EUR
TCIAH0248-25G TCIAH0248-500G
Ácido 4-heptiloxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-heptiloxibenzoico
Formula: C₁₄H₂₀O₃
MW: 236,31 g/mol
Pto. de fusión: 146…146 °C
Número MDL: MFCD00013992
Núm. CAS: 15872-42-1
EINECS: 239-995-3
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/90/28970290.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Mesomorphic range 91.0 to 150.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency