4-Iodo-2-metoxibenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAM2096-5GEA 53 EUR
TCIAM2096-5G
4-Iodo-2-metoxibenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
4-Iodo-2-metoxibenzoato de metilo
Formula: C₉H₉IO₃
MW: 292,07 g/mol
Número MDL: MFCD00052925
Núm. CAS: 35387-93-0
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/53/28988053.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C