3,4,5-Trimetoxibenzoato de etilo ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAT2015-25GEA
85
EUR
TCIAT2015-25G
3,4,5-Trimetoxibenzoato de etilo ≥96.0% (por GC)
3,4,5-Trimetoxibenzoato de etilo
Formula:
C₁₂H₁₆O₅ MW: 240,26 g/mol Pto. Ebullición: 168°C |
Número MDL:
MFCD00017525 Núm. CAS: 6178-44-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light red powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Melting point | 52.0 to 56.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...