6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-dimetil-3,5-octanodiona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAD1729-5GEA 66 EUR
TCIAD1729-5G
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-dimetil-3,5-octanodiona ≥97.0% (por GC)
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-dimetil-3,5-octanodiona
Formula: C₁₀H₁₁F₇O₂
MW: 296,18 g/mol
Pto. de fusión: 34…35 °C
Pto. de inflamación: 53°C
Número MDL: MFCD00000435
Núm. CAS: 17587-22-3
EINECS: 241-556-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/13/28978513.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 97.0 %