Triisopentilamina ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAT0455-10MLEA 30 EUR
TCIAT0455-10ML
Triisopentilamina ≥95.0% (por GC)
Triisopentilamina
Formula: C₁₅H₃₃N
MW: 227,43 g/mol
Pto. Ebullición: 270°C
Pto. de inflamación: 77°C
Número MDL: MFCD00015054
Núm. CAS: 645-41-0
EINECS: 211-441-5
UN: 2735
ADR: 8,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/15/28994715.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %