Perfluoroheptano (mezcla de isómeros) ≥80.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Sinónimos: Hexadecafluoroheptano
TCIAP0851-10GEA 22 EUR
TCIAP0851-10G
Perfluoroheptano (mezcla de isómeros) ≥80.0% (por GC)
Perfluoroheptano (mezcla de isómeros)
Formula: C₇F₁₆
MW: 388,05 g/mol
Pto. Ebullición: 82°C
Número MDL: MFCD00040339
Núm. CAS: 335-57-9
EINECS: 206-392-1
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/22/28991522.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 80.0% (total of isomer)