4-Cloro-1-butanol ≥85.0% (por GC) (contains varying amounts of Tetrahydrofuran)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAC0144-500GEA 383 EUR
TCIAC0144-500G TCIAC0144-25G
4-Cloro-1-butanol ≥85.0% (por GC) (contains varying amounts of Tetrahydrofuran)
4-Cloro-1-butanol
Formula: C₄H₉ClO
MW: 108,57 g/mol
Pto. de inflamación: 36°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00002967
Núm. CAS: 928-51-8
EINECS: 213-175-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/16/28937216.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %