Diclorometano, anhidro ≥99.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
Sinónimos: Metileno cloruro
Estabilización: estabilizado con 2-metil-2-buteno
TCIAD3478-500MLEA 22 EUR
TCIAD3478-500ML
Diclorometano, anhidro ≥99.0% (por GC) estabilizado
Diclorometano
Formula: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Pto. Ebullición: 40°C
Pto. de fusión: -97°C
Número MDL: MFCD00000881
Núm. CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,06140
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/49/28980549.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Specific gravity (20/20) 1.3250 to 1.3290
Refractive index n20/D 1.4220 to 1.4260
Water max. 50 ppm