Diclorometano ≥99.5% (por GC) estabilizado para espectrofotometría
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
Sinónimos: Metileno cloruro
Estabilización: estabilizado con 2-metil-2-buteno
TCIAD0529-100MLEA 49 EUR
TCIAD0529-100ML
Diclorometano ≥99.5% (por GC) estabilizado para espectrofotometría
Diclorometano
Formula: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Pto. Ebullición: 39°C
Pto. de fusión: -97°C
Número MDL: MFCD00000881
Núm. CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,06140
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
Absorbance (240nm) max. 0.300
Absorbance (250nm) max. 0.030
Absorbance (270nm) max. 0.010