Diclorometano, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Warning
Sinónimos: Metileno cloruro
7316.2500EA 86.32 EUR
7316.2500
Diclorometano, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Diclorometano
Formula: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Pto. Ebullición: 39,8 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambient
Número MDL: MFCD00000881
Núm. CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (by GC) min. 99 %
Boiling Range 38 - 41 °C
Preservative (as Amylene) about 20 ppm
Residue after Evaporation max. 0.005 %
Water (H2O) max. 0.1 %