Ácido palmítico, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Ácido hexadecanoico
43051-100MGEA 74.6 EUR
43051-100MG
Ácido palmítico, Supelco®
Ácido palmítico
Formula: C₁₆H₃₂O₂
MW: 256,43 g/mol
Pto. Ebullición: 352 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 61…63 °C
Densidad: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002747
Núm. CAS: 57-10-3
EINECS: 200-312-9
Índice Merck: 12,07128