Etilo acetato ≥99.5% (por GC) para espectrofotometría
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
Sinónimos: Acetato de etilo
TCIAA0030-250MLEA 26 EUR
TCIAA0030-250ML
Etilo acetato ≥99.5% (por GC) para espectrofotometría
Etilo acetato
Formula: CH₃COOC₂H₅
MW: 88,11 g/mol
Pto. Ebullición: 77°C
Pto. de fusión: –83 °C
Pto. de inflamación: -3°C
Número MDL: MFCD00009171
Núm. CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
IR: 01-2119475103-46
Índice Merck: 13,03792
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/69/28927469.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
Absorbance (260nm) max. 0.300
Absorbance (270nm) max. 0.020
Absorbance (280nm) max. 0.010