Etilidintrimetanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAT0479-25GEA 16 EUR
TCIAT0479-25G TCIAT0479-500G
Etilidintrimetanol ≥98.0% (por GC)
Etilidintrimetanol
Formula: C₅H₁₂O₃
MW: 120,15 g/mol
Pto. Ebullición: 137°C
Número MDL: MFCD00004687
Núm. CAS: 77-85-0
EINECS: 201-063-9
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/32/28994732.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 203.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency