Amantadina sulfato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
Sinónimos: 1-Aminoadamantano sulfato
TCIAA1319-25GEA 44 EUR
TCIAA1319-25G
Amantadina sulfato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Amantadina sulfato
Formula: C₂₀H₃₆NO₄S
MW: 386,58 g/mol
Pto. de fusión: 299…301 °C
Número MDL: MFCD00077251
Núm. CAS: 31377-23-8
EINECS: 250-604-5
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/25/28929225.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %