1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromo-4-fluoronitrobenceno
TCIAB3061-5GEA
53
EUR
TCIAB3061-5G
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenceno ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenceno
Formula:
C₆H₃BrFNO₂ MW: 220 g/mol |
Número MDL:
MFCD00792441 Núm. CAS: 700-36-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 41.0 to 45.0 deg-C |