Bromuro de (3-bromopropil)trifenilfosfonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAB1208-25GEA
30
EUR
TCIAB1208-25G
Bromuro de (3-bromopropil)trifenilfosfonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Bromuro de (3-bromopropil)trifenilfosfonio
Formula:
C₂₁H₂₁Br₂P MW: 464,18 g/mol Pto. de fusión: 225…229 °C |
Número MDL:
MFCD00011866 Núm. CAS: 3607-17-8 EINECS: 222-770-9 |
![]() |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 221.0 to 228.0 deg-C |
Solubility in hot Water | almost transparency |