(R)-(-)-Epiclorohidrina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
Sinónimos: (R)-(-)-1-Cloro-2,3-epoxipropano(R)-(-)-3-Cloro-1,2-epoxipropano
TCIAE0581-25GEA 41 EUR
TCIAE0581-25G TCIAE0581-5G
(R)-(-)-Epiclorohidrina ≥98.0% (por GC)
(R)-(-)-Epiclorohidrina
Formula: ClCH₂CH(O)CH₂
MW: 92,52 g/mol
Pto. Ebullición: 116°C
Pto. de fusión: –48 °C
Pto. de inflamación: 31°C
Número MDL: MFCD00077759
Núm. CAS: 51594-55-9
EINECS: 424-280-2
UN: 2023
ADR: 6.1,II
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/75/28968075.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -42.0 to -47.0 deg (neat)