Tetróxido de osmio 4% in water
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
Sinónimos: Osmio (VIII) óxido
TCIAO0308-10MLEA 112 EUR
TCIAO0308-10ML
Tetróxido de osmio 4% in water
Tetróxido de osmio
Formula: O₄Os
MW: 254,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011150
Núm. CAS: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN: 3289
ADR: 6.1,II
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/71/28990571.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Concentration 4.0 to 4.4 %