Tetróxido de osmio 4% en solución acuosa, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
|
Peligro
|
Sinónimos:
Osmio (VIII) óxido
75632-5MLEA
225
EUR
75632-5ML
75632-10ML
Tetróxido de osmio 4% en solución acuosa, Sigma-Aldrich®
Tetróxido de osmio
Formula:
O₄Os MW: 254,23 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00011150 Núm. CAS: 20816-12-0 EINECS: 244-058-7 UN: 3287 ADR: 6.1,II |