2-Hexeno cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAH1009-5MLEA 127 EUR
TCIAH1009-5ML
2-Hexeno cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
2-Hexeno
Formula: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Pto. de fusión: –98,5 °C
Pto. de inflamación: -20°C
Número MDL: MFCD00009473
Núm. CAS: 592-43-8
EINECS: 209-755-2
UN: 3295
ADR: 3,II
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/10/32/28971032.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)