1,3-Dicloro-2-buteno cis- and trans-mixture ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAD0351-25GEA 346 EUR
TCIAD0351-25G
1,3-Dicloro-2-buteno cis- and trans-mixture ≥95.0% (por GC)
1,3-Dicloro-2-buteno
Formula: C₄H₆Cl₂
MW: 125 g/mol
Pto. de fusión: –98 °C
Pto. de inflamación: 27°C
Número MDL: MFCD00000861
Núm. CAS: 926-57-8
EINECS: 213-138-3
UN: 1992
ADR: 3,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/42/28974842.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers)