N-Acetil-N-butil-β-alaninato de etilo
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
Sinónimos: N-Acetil-N-butil-β-alaninato de etilo
EHERC10929010EA 150 EUR
EHERC10929010
N-Acetil-N-butil-β-alaninato de etilo
Ethyl butylacetylaminopropionate
Formula: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215,29 g/mol
Pto. Ebullición: 292 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 159 °C
Número MDL: MFCD00214076
Núm. CAS: 52304-36-6
EINECS: 257-835-0