Ácido 5-Cloro-2-tiofenoborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAC2066-5GEA 126 EUR
TCIAC2066-5G TCIAC2066-1G
Ácido 5-Cloro-2-tiofenoborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 5-Cloro-2-tiofenoborónico
Formula: C₄H₄BClO₂S
MW: 162,4 g/mol
Número MDL: MFCD00236030
Núm. CAS: 162607-18-3
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/29/28939129.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.5 %