Azul de bromofenol sal sódica para electroforesis

Proveedor: TCI EUROPE

Sinónimos: Azul de bromofenol hidrosolubleS,S-Dióxido del 4,4'-(3H-2,1-benzoxatiol-3-iliden)bis[2,6-dibromofenol] sal sódicaα-(3,5-Dibromo-4-oxo-2,5-ciclohexadienilideno)-α-(3,5-dibromo-4-hidroxifenil)toluenosulfonato de sodio

TCIAB3195-1GEA 22 EUR
TCIAB3195-1G
Azul de bromofenol sal sódica para electroforesis
Azul de bromofenol sal sódica
Formula: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
MW: 691,95 g/mol
Número MDL: MFCD00013793
Núm. CAS: 34725-61-6
EINECS: 252-170-2
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/18/28934618.jpg

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Transition interval (pH) (yellow)3.0 to 4.6 (lavender)
Functionality test to pass test

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR