Hexanoato de butilo
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10948031EA 73.6 EUR
EHERC10948031
Hexanoato de butilo
Hexanoato de butilo
Formula: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Pto. Ebullición: 207 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,866 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00053804
Núm. CAS: 626-82-4
EINECS: 210-964-6