(±)-δ-Dodecalactona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
Sinónimos: (±)-Tetrahidro-6-heptil-2H-pirano-2-ona(±)-Dodecan-5-olido
TCIAD1414-25MLEA 25 EUR
TCIAD1414-25ML
(±)-δ-Dodecalactona ≥98.0% (por GC)
(±)-δ-Dodecalactona
Formula: C₁₂H₂₂O₂
MW: 198,31 g/mol
Pto. Ebullición: 130°C
Pto. de fusión: –7 °C
Pto. de inflamación: 165°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006651
Núm. CAS: 713-95-1
EINECS: 211-932-4
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/57/28978257.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %