(±)-γ-Nonalactona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Sinónimos: (±)-Nonan-4-olido
TCIAN0285-25MLEA 16 EUR
TCIAN0285-25ML TCIAN0285-500ML
(±)-γ-Nonalactona ≥98.0% (por GC)
(±)-γ-Nonalactona
Formula: C₉H₁₆O₂
MW: 156,22 g/mol
Pto. Ebullición: 243°C
Pto. de inflamación: 132°C
Número MDL: MFCD00005403
Núm. CAS: 104-61-0
EINECS: 203-219-1
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/67/28989367.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %