Ácido 4-acetil-fenil-borónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAA1907-5GEA 52 EUR
TCIAA1907-5G TCIAA1907-1G
Ácido 4-acetil-fenil-borónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 4-acetil-fenil-borónico
Formula: C₈H₉BO₃
MW: 163,97 g/mol
Número MDL: MFCD01074667
Núm. CAS: 149104-90-5
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/03/28930003.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %