Alcohol 3,5-di-terc-butil-4-hidroxibencilico ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAD1480-25GEA
199
EUR
TCIAD1480-25G
Alcohol 3,5-di-terc-butil-4-hidroxibencilico ≥97.0% (por GC)
Alcohol 3,5-di-terc-butil-4-hidroxibencilico
Formula:
C₁₅H₂₄O₂ MW: 236,35 g/mol |
Número MDL:
MFCD00017254 Núm. CAS: 88-26-6 EINECS: 201-815-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 139.0 to 142.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |