Ácido nítrico 5 mol/l (5 N)
Proveedor: PROLABO CMP
Peligro
PRLS85022.400EA 0 EUR
PRLS85022.400
Ácido nítrico 5 mol/l (5 N)
Ácido nítrico
Formula: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011349
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II